Merck
320331
Sigma-Aldrich
Ácido clorhídrico
37%, ACS reagent
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Ácido clorhídrico, ACS reagent, 37%
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
assay
36.5-38.0% (ACS specification)
37%
form
liquid
impurities
≤1 ppm free chlorine
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10, free from suspended matter or sediment
bp
>100 °C (lit.)
density
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
sulfite (SO32-): ≤1 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤3 ppm
heavy metals: ≤1 ppm (by ICP)
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido clorhídrico (grado de reactivo) es adecuado para aplicaciones generales de laboratorio y pruebas con controles de baja especificación.
Las aplicaciones son:      
  • Uso general del laboratorio      
  • Síntesis química general      
  • Purificación
  • Limpieza
Application
  • Desbloqueo de la adsorción de alto rendimiento de HCl a temperaturas elevadas: en esta investigación se demuestra el uso de una disolución de ácido clorhídrico para sintetizar óxidos mixtos de Ca-Mg-Al robustos. Estos materiales son cruciales en aplicaciones medioambientales para la adsorción de gases ácidos, demostrando el papel del ácido clorhídrico en el desarrollo de soluciones para combatir la contaminación atmosférica (Cao et al., 2024).
  • Inhibición sostenible y verde de la corrosión del acero dulce: el ácido clorhídrico se utiliza aquí para probar nuevos inhibidores ecológicos de la corrosión. Esto es vital en industrias donde es crucial mantener la integridad del material frente a ataques químicos, destacando el papel del ácido clorhídrico en aplicaciones innovadoras de la ciencia de los materiales (Rizi et al., 2023).
  • Síntesis de nanovarillas de óxido de zinc a partir del precursor borato de zinc: en este estudio se utiliza ácido clorhídrico en la síntesis de nanovarillas de óxido de zinc, importante para aplicaciones de supercondensadores. Subraya el papel crucial del ácido clorhídrico en la investigación sobre nanomateriales, ampliando los límites de la tecnología de almacenamiento de energía (Lefdhil et al., 2023).
  • Un procedimiento mejorado de digestión y análisis del silicio en el tejido vegetal: el ácido clorhídrico se emplea para digerir tejidos vegetales y analizar el contenido de silicio, mejorando las metodologías de investigación agrícola y biológica. Esta aplicación refleja la importancia del ácido clorhídrico en estudios científicos que requieren un procesamiento químico preciso (Langenfeld y Bugbee, 2023).
  • Ciclación intramolecular formando enlaces N-N(+) de O-tosiloxi β-aminopropioamidoximas y reacción de intercambio iónico: en esta investigación, el ácido clorhídrico desempeña un papel clave en la síntesis orgánica, demostrando su versatilidad en el desarrollo de compuestos farmacéuticos. El estudio proporciona información sobre la síntesis de compuestos orgánicos complejos, que son vitales en la química medicinal (Kayukova et al., 2023).
Packaging
Se necesita un abrelatas para para abrir el contenedor metálico de envío de las unidades individuales de 2,5 l.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Clay Swackhamer et al.
Food & function, 10(8), 5174-5187 (2019-08-06)
Previous studies have shown that the size of almond particles influences lipid bioaccessibility during digestion. However, the extent of structural breakdown of almond particles during gastric digestion and its impact on lipid bioaccessibility is unclear. In this study, in vitro
Bilal Çakir et al.
Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands), 74(3), 414-420 (2019-07-07)
The amount of cold press oil manufacture is globally rising, which in turn leads to the accumulation of deoiled plant seeds at significant quantities and consequent manufacture of plant protein products. In this study, we made an attempt to analyze
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to
Mahsa Sadeghi et al.
British journal of pharmacology, 172(2), 460-468 (2014-01-01)
Tapentadol is a novel analgesic that combines moderate μ-opioid receptor agonism and noradrenaline reuptake inhibition in a single molecule. Both mechanisms of action are involved in producing analgesia; however, the potency and efficacy of tapentadol in individual neurons has not
Ann Brinkmalm et al.
Molecular neurodegeneration, 9, 53-53 (2014-11-25)
Synaptic degeneration is an early pathogenic event in Alzheimer's disease, associated with cognitive impairment and disease progression. Cerebrospinal fluid biomarkers reflecting synaptic integrity would be highly valuable tools to monitor synaptic degeneration directly in patients. We previously showed that synaptic
Artículos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.