Merck
746398
Sigma-Aldrich
Cloruro de sodio
anhydrous, Redi-Dri, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sinónimos:
Halita, sal de roca, NaCl
About This Item
Fórmula lineal:
NaCl
Número de CAS:
Peso molecular:
58.44
Beilstein:
3534976
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99%
grado:
ACS reagent
anhydrous
Formulario:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
anhydrous
Nivel de calidad
Agency
suitable for GB 5009.253-2016
presión de vapor
1.33 hPa ( 865 °C)
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
calidad
free-flowing
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp
801 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
trazas de catión
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
La tecnología Redi-Dri elimina la aglutinación y la necesidad de procedimientos complicados para mantener la fluidez de sus sales. Mantener sus sales secas ayuda a mejorar sus resultados al dar mediciones precisas, y sales y disoluciones tampón más fáciles de manejar. En lugar de secar sus sales en un horno o desecador o separarlas manualmente, Redi-Dri asegura que sus sales seguirán siendo fáciles de usar durante meses sin tener que pensar en antiincurstantes. Incluso después de aperturas repetidas, puede estar seguro de que sus resultados son siempre precisos. Redi-Dri le ahorra tiempo, energía y dinero al mantener sus sales utilizables durante más tiempo.
Aplicación
El cloruro de sodio se ha utilizado para la preparación de disolución salina tamponada con Tris, disolución salina tamponada con fosfato, tampón de lisis celular MPM-2 (proteína mitótica monoclonal 2), tampón de lavado de inmunoprecipitación, medios LB (Luria-Bertani) y tampón de diálisis.
Características y beneficios
  • Mayor eficiencia: elimine el tiempo y el esfuerzo requeridos para aflojar los polvos endurecidos
  • Seguridad: evite los riesgos de utilizar herramientas de fuerza para romper los grumos
  • Economía: la preparación y solvatación más rápidas aumentan la productividad y reducen los costes
  • Calidad garantizada: excelente calidad probada por expertos sin agentes antiincrustantes
  • Volúmenes flexibles: disponible desde cantidades experimentales hasta cantidades mayores
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aaron S Schwartz-Duval et al.
Nature communications, 11(1), 4530-4530 (2020-09-12)
Various cancer cells have been demonstrated to have the capacity to form plasmonic gold nanoparticles when chloroauric acid is introduced to their cellular microenvironment. But their biomedical applications are limited, particularly considering the millimolar concentrations and longer incubation period of
Jinbo Cheng et al.
Autophagy, 16(12), 2193-2205 (2020-02-01)
Microglial activation-induced neuroinflammation is closely associated with the development of Parkinson disease (PD). Macroautophagy/autophagy regulates many biological processes, but the role of autophagy in microglial activation during PD development remains largely unclear. In this study, we showed that deletion of
Anneleen Remmerie et al.
Immunity, 53(3), 641-657 (2020-09-06)
Metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD) represents a spectrum of disease states ranging from simple steatosis to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Hepatic macrophages, specifically Kupffer cells (KCs), are suggested to play important roles in the pathogenesis of MAFLD through their activation, although
Islem Gandouzi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(7) (2019-04-14)
Pyoverdine is a fluorescent siderophore produced by Pseudomonas aeruginosa that can be considered as a detectable marker in nosocomial infections. The presence of pyoverdine in water can be directly linked to the presence of the P. aeruginosa, thus being a
Johnny Bonnardel et al.
Immunity, 51(4), 638-654 (2019-09-29)
Macrophages are strongly adapted to their tissue of residence. Yet, little is known about the cell-cell interactions that imprint the tissue-specific identities of macrophages in their respective niches. Using conditional depletion of liver Kupffer cells, we traced the developmental stages
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Protocolos
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How long will material remain free-flowing after it is opened?
    1 answer
    1. While the exact amount of time your material will remain free-flowing can vary, this largely depends on the ambient storage conditions and how many times it is opened.
      Helpful?
  2. Are there any special storage conditions that must be maintained?
    1 answer
    1. No, Redi-Dri™ products can be stored under the same conditions as the equivalent non-Redi-Dri™ products.
      Helpful?
  3. How does Redi-Dri™ help keep salts and buffers free-flowing?
    1 answer
    1. Redi-Dri™ products are specially handled and the bottle is specially designed to ensure that the product will remain dry without adding impurities or additives to the product. Ensuring that you receive the highest quality material that is easy to handle.