Merck
650501
Sigma-Aldrich
Acetona
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Beilstein/REAXYS Number:
635680
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
eCl@ss:
39021201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
grade
HPLC Plus
HPLC grade
for residue analysis
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
evapn. residue
≤0.0003%
halogenated residue
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 330 nm Amax: 1.0
λ: 340 nm Amax: 0.06
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 375-400 nm Amax: 0.005
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
La acetona es una cetona. Se ha comunicado que mezclas de TiO2 (P25) con óxidos de tierras raras (La2O3 o Y2O3) calcinados a 700°C o 650°C fotocatalizan con eficacia la oxidación de la acetona. Se ha investigado su condensación aldólica en fase de vapor sobre MgO promovida por iones metálicos alcalinos (Li, Na, K y Cs) o alcalinotérrenos (Ca, Sr y Ba). Experimenta condensación aldólica en presencia de hidróxidos dobles laminares (LDH) de Mg-Al como catalizadores y Cl- o CO32- como aniones compensadores para producir alcohol de diacetona y óxido de mesitilo. Se ha descrito la condensación aldólica enantioselectiva de la acetona con varias isatinas en presencia de dipéptidos (catalizador).
Application
Adecuado para HPCL, espectofotometría, análisis medioambientales
La acetona puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Evaluación espectroscópica mediante resonancia magnética nuclear del metabolismo de la glucosa en muestras biológicas (sangre).
  • Preparación de una disolución amorfa de poli(ácido láctico) (PLA) al 13% en peso, que se necesitó para la preparación de las membranas de PLA electrohiladas.
  • Como precursor para la síntesis de isobutilmetilcetona (MIBK) en presencia del catalizador óxido de grafeno sulfonado-Pd/cordierita.
  • Síntesis del (4-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxolano), un solketal del glicerol utilizando tecnología de fluidos supercríticos (SCF).
Puede utilizarse en la síntesis de las siguientes hidrazonas de acetona:
  • 1-isopropilideno-2-metilhidracina
  • 1-isopropilideno-2-hidroxietilhidracina
  • 1-isopropilideno-2-formllhidracina
La intensidad de luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la disolución . La absorción de luz ultravioleta por la acetona tiene como consecuencia su fotólisis y la producción de radiales .
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-6.2 °F
flash_point_c
-21.2 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Development of eco-efficient micro-porous membranes via electrospinning and annealing of poly (lactic acid).
Li L, et al.
Journal of Membrane Science, 436, 57-67 (2013)
Sulfonated graphene oxide supported Pd bifunctional catalyst for one-pot synthesis of methyl isobutyl ketone from acetone with high conversion and selectivity.
Liu M, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 85-90 (2015)
Saskia Kley et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 296(4), R936-R943 (2009-02-06)
Obesity is a risk factor for type 2 diabetes in cats. The risk of developing diabetes is severalfold greater for male cats than for females, even after having been neutered early in life. The purpose of this study was to
Ketalization of glycerol to solketal in supercritical acetone.
Royon D, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 58(1), 88-92 (2011)
Synthesis and characterization of acetone hydrazones.
Miro SC and Delalu H.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 638(1), 57-63 (2012)
Artículos
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Ver todo