Merck
439169
Sigma-Aldrich
Acetato de etilo
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein/REAXYS Number:
506104
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor density
3 (20 °C, vs air)
Quality Level
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
impurities
<0.050% water
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 254 nm Amax: 1.00
λ: 263 nm Amax: 0.05
λ: 275-400 nm Amax: 0.01
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
El acetato de etilo (EA), un éster de carboxilato, es un disolvente orgánico ecológico con una amplia variedad de aplicaciones industriales. Se ha explorado su síntesis mediante destilación reactiva y dimerización deshidrogenadora de etanol sin aceptor. Se ha examinado su capacidad como aceptor de acilos en la preparación mediada por lipasa inmovilizada del biodiésel procedente de aceites vegetales crudos. Se ha investigado la degradación completa del acetato de etilo en CO2 utilizando un tamiz molecular octaédrico de manganeso (OMS-2). El EA es un disolvente eficaz alternativo al éter dietílico, empleado para la concentración de huevos, larvas y quistes en muestras fecales durante la técnica de sedimentación en formalina-éter. El acetaldehído es un intermediario de reacción formado durante la combustión oxidativa del etanol y el acetato de etilo en presencia de óxido de cobre incrustado en la superficie de titanio dopado con Ce.
Application
El acetato de etilo puede utilizarse en los estudios siguientes:
  • Como disolvente para el aislamiento del polvo de escaramujo (Rosa canina L., Rosaceae) mediante ultrasonidos.
  • Como disolvente para la abstracción de tioles volátiles del vino para su estimación cuantitativa mediante cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC-MS).
  • Preparación de finas películas de TiO2 (dióxido de titanio) sobre el vidrio.
  • Como medio de extracción en el análisis de múltiples residuos de los restos de plaguicida en las frutas y las verduras.
  • Acetilación de aminas primarias para formar amidas en presencia de dimetilestaño(IV) ácido acético distannoxano.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)
Perspectives for the biotechnological production of ethyl acetate by yeasts.
Loser C, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 98(12), 5397-5415 (2014)
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Dynamics and control of an ethyl acetate reactive distillation column.
Vora N and Daoutidis P.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 40(3), 833-849 (2001)