EX0241
Acetato de etilo
OmniSolv®
Sinónimos:
EtOAc
About This Item
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Productos recomendados
densidad de vapor
3 (20 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
OmniSolv®
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
residuo de evap.
≤1 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -4 °C
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤254 nm
Absorción UV
λ: 254 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.80
λ: 257 nm Amax: ≤0.35
λ: 265 nm Amax: ≤0.02
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup