Merck
A6969
Sigma-Aldrich
L-arginina monohydrochloride
98.5-101.0%, suitable for cell culture, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications
Sinónimos:
(S)-(+)-arginina hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-arginina monohydrochloride, not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
Quality Level
assay
98.5-101.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 22.1 to 22.9°, c = 8 in 6 M HCl
quality
meets EP, JP, USP testing specifications
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
226-230 °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.58-17.00%
sulfate (SO42-): ≤0.020%
cation traces
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
heavy metals: ≤10 ppm
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
(Guanidine)
amine
carboxylic acid
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
El monoclorhidrato de L-arginina es la forma salina clorhidratada de la L-arginina, un aminoácido esencial que desempeña un papel crucial en varios procesos biológicos. Suele utilizarse en la investigación en biología y bioquímica como complemento en los cultivos celulares para propiciar el crecimiento y mantenimiento de varios tipos de células.
Application
El monoclorhidrato de L-arginina se ha utilizado en experimentos de perfusión en el páncreas de ratón. También se ha utilizado como componente del medio SILAC.
Biochem/physiol Actions
La L-arginina es un aminoácido dibásico semiesencial. Actúa como precursor de la creatinina y es un constituyente natural de la mayoría de las proteínas alimentarias.
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Features and Benefits
  • Adecuada para investigación en cultivos celulares y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Nina C Hubner et al.
Methods (San Diego, Calif.), 53(4), 453-459 (2010-12-28)
Large-scale proteomic screens are increasingly employed for placing genes into specific pathways. Therefore generic methods providing a physiological context for protein-protein interaction studies are of great interest. In recent years many protein-protein interactions have been determined by affinity purification followed
The role of somatostatin in GLP-1-induced inhibition of glucagon secretion in mice
Anne Orgaard
Diabetologia, 60(9), 1731-1739 (2017)
J. P. Felix D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Lorenzo Galluzzi K
Cell-wide Metabolic Alterations Associated with Malignancy (2014)
Élie Lambert et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 19(5), 808-827 (2020-03-04)
HNF4α is a nuclear receptor produced as 12 isoforms from two promoters by alternative splicing. To characterize the transcriptional capacities of all 12 HNF4α isoforms, stable lines expressing each isoform were generated. The entire transcriptome associated with each isoform was