Merck
438073
Sigma-Aldrich
Ácido nítrico
ACS reagent, 70%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
38060304
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
8 mmHg ( 20 °C)
assay
68.0-70.0% (ACS specification)
70%
form
liquid
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
density
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.2 ppm
SMILES string
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
General description
El ácido nítrico (HNO3) es un ácido mineral enormemente corrosivo. Se utiliza normalmente para abstraer el catalizador metal de transición de nanotubos de carbono de pared simple (SWNT) para purificarlos. Se ha investigado el efecto del ácido nítrico en la oxidación de los nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNT) por tamaño de la muestra, espectro de Raman, solubilidad, morfología y exámenes de alineamiento.
Application
El ácido nítrico se utilizó para aumentar el número de sitios ácidos al alterar la superficie del carbón activado.
Puede utilizarse:
  • En combinación con el anhídrido acético y los catalizadores zeolitas para la preparación de p-nitrotolueno con una gran regioselectividad.
  • En el pretratamiento de la paja de arroz para mejorar la producción de xilosa.
  • Para reducir al mínimo la extensión del ordenamiento catiónico en LiNi0.5Mn1.5O4, una espinela sustituida con un metal de transición, mediante tratamiento de superficie.
Other Notes
Referencia-tamaños de envase con - P vienen envasados en botellas de polietileno
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Ilgook Kim et al.
Carbohydrate polymers, 99, 563-567 (2013-11-28)
In this study, nitric acid (HNO₃) was evaluated as an acid catalyst for rice straw pretreatment, and, after neutralization, as a sole nitrogen source for subsequent fermentation. Response surface methodology was used to obtain optimal pretreatment condition with respect to
Structurally stabilized LiNi0.5 Mn1.5O4 with enhanced electrochemical properties through nitric acid treatment.
Park JS, et al.
Journal of Power Sources, 230, 138-142 (2013)
Chemical burn with nitric acid and xanthoproteic reaction.
Daniel A González-Padilla et al.
The Journal of emergency medicine, 48(4), e101-e102 (2014-12-10)
Stability of functionalized activated carbon in hot liquid water.
Van Pelt AH, et al.
Carbon, 77, 143-154 (2014)
Nitric acid purification of single-walled carbon nanotubes.
Hu H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13838-13842 (2003)
Artículos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.