225711
Ácido nítrico
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.999% trace metals basis
70%
Formulario
liquid
purificado por
redistillation
color
colorless
pH
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
densidad
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
nitrate
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- La nitración de compuestos aromáticos, heterociclos aromáticos, alquenos, carbonos activos de metileno, etc.
- Oxidación selectiva de compuestos organosulfurados a los correspondientes sulfóxidos utilizando un catalizador ácido sólido.
- La oxidación de alcoholes, aldehídos, ésteres y heteroátomos.
- Las reacciones de aromatización y deshidrogenación.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?