320315
Hexano, mezcla de isómeros
≥98.5%, ACS reagent
Sinónimos:
Hexanos, Isohexano
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, mezcla de isómeros, ACS reagent, ≥98.5%
grado
ACS reagent
densidad de vapor
3 (vs air)
descripción
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Ensayo
≥98.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
437 °F
lim. expl.
7.5 %
dilution
(for analytical testing)
impurezas
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?