31650
Zinc chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinónimos:
Dichlorozinc
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
presión de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
crystalline powder
impurezas
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
mp
293 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤0.02%
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤0.05%
Pb: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?