14422
Zinc chloride
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98-100.5%
Sinónimos:
Dichlorozinc
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
Nivel de calidad
grado
puriss.
Ensayo
98-100.5%
Formulario
crystalline powder
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
impurezas
heavy metals, complies
oxide chloride (as ZnO), complies
residual solvents, complies
≤0.005% foreign heavy metals (as Pb)
≤0.005% total nitrogen (N)
≤0.03% ammonium (NH4)
≤1% alkalis/earth alkalis
pH
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
mp
293 °C (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
trazas de catión
Al:, in accordance
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Ca:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
Fe:, in accordance
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mg:, in accordance
Na: ≤100 mg/kg
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Zinc chloride is a colorless white compound composed of zinc and chlorine, which can be used as a flux for soldering.
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?