31630
Nitrato de plata
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidad de vapor
5.8 (vs air)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
solid
impurezas
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?