30603
Hidróxido de potasio
pellets, reag. Ph. Eur., ≥85%
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensayo
≥85%
Formulario
pellets
impurezas
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤1.0%
Ni: ≤0.0005%
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- In the Pd-catalyzed Heck reaction of aryl halides with alkenes.
- To synthesize β-alkylated alcohols via pincer-Ni catalyzed Guerbet reaction.
- For the hydroxylation of aryl or heteroarylboronic acids to corresponding phenols.
- Transesterification of triglycerides to prepare biodiesels.
- Synthesis of β-phenylethylamines via intermolecular addition of arylamines to styrenes.
- Claisen-Schmidt condensation reaction to synthesize chalcones.
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?