209139
Nitrato de plata
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Sal de plata (I) del ácido nítrico
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
5.8 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: silver
clarity of soln
passes test
impurities
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
mp
212 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Para la acilación de Friedel-Crafts de derivados de benceno para sintetizar las cetonas correspondientes.
- En la oxidación hidrolítica de organosilanos para producir hidrógeno.
Puede utilizarse para preparar algunos catalizadores ácidos soportados para diversas transformaciones orgánicas. Por ejemplo:
- El catalizador de AgNO3–SiO2 se utiliza para espirociclación con desaromatización.
- El catalizador de polianilina-AgNO3-PTSA (ácido sulfónico para-tolueno) se utiliza para sintetizar antiβ-aminocetonas a través de la reacción de tres componentes de Mannich de aldehídos aromáticos, aminas aromáticas y ciclohexanona.
El AgNO 3 se utiliza también como sal precursora para sintetizar nanopartículas de plata.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c