Merck
1.05032
SAFC
Hidróxido de potasio
pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Fórmula lineal:
KOH
Número de CAS:
Peso molecular:
56.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
E Number:
E525
EC Index Number:
215-181-3
agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
reg. compliance
FCC
vapor pressure
1 mmHg ( 719 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
General description
Ofrecemos una gama de materias primas, disolventes y reactivos críticos de gran calidad, además de la documentación y la experiencia requeridas para cumplir los estrictos requisitos normativos. Además de nuestra completa cartera, también ofrecemos servicios de fabricación personalizados para satisfacer sus necesidades exactas. Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Los gránulos de hidróxido de potasio se utilizan en el ajuste del pH para varios cremas y alimentos para lactantes. Los gránulos de hidróxido de potasio Emprove® Essential se fabrican según las directrices GMP y son adecuados para procesos farmacéuticos y biofarmacéuticos.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c