P5958
Hidróxido de potasio
BioXtra, ≥85% KOH basis
Sinónimos:
Potasa cáustica
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥85% KOH basis
Formulario
pellets
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
It can also be used:
- As a catalyst in the alkynylation of heteroaromatic N-oxides to synthesize corresponding C2-alkynylheterocycles.
- As a superbase medium with dimethyl sulfoxide (KOH/DMSO medium) for the synthesis of cross-coupling products under transition metal-free conditions from reactions between aryl halides and various sulfur, oxygen and nitrogen-based nucleophiles.
- In the synthesis and thermodynamic study of Na-based zeolites.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)