27225
Ácido acético
glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets purity specifications of USP (identity)
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
grado
puriss.
Ensayo
99.8-100.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
800 °F
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
impurezas
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
índice de refracción
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temperatura de transición
freezing point ≥15.6 °C
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
idoneidad
corresponds for appearance
cadena SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
The article number 27225-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 27225-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 27225-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 27225-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 27225-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 27225-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?