223433
Sodium oxalate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
descripción
neutrality passes test
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
impurezas
hot H2SO4, passes test (darkened)
≤0.005% insolubles
pérdida
≤0.01% loss on drying
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)