1.06557
di-Sodium oxalate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
di-Sodium oxalate, Oxalic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.8% (manganometric)
Formulario
solid
potencia
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pérdida
≤0.05% loss on drying, 105°C
pH
8 (20 °C, 30 g/L in H2O)
mp
250-270 °C (decomposition)
solubilidad
37 g/L
densidad
2.27 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
pH-value (3 %, water): 7.5 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.05 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable