221783
Copper(II) chloride dihydrate
reagent grade
Sinónimos:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
>1 (vs air)
Formulario
crystals
concentración
35.0-38.0% Cu (EDTA titration)
pH
3-3.8
mp
100 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a recoverable promoter for the conversion of oximes to carbonyl compounds under mild reaction conditions.
- To catalyze Biginelli condensation of aldehyde, β-ketoester and urea or thiourea to form dihydropyrimidinones under solvent-free and microwave irradiations.
- Along with stannous chloride for the allylation of aldehydes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?