C3279
Copper(II) chloride dihydrate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (inorganic)
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear, blue
cadena SMILES
O.Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Importance and uses of copper in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO), cell cultures