208868
Osmium tetroxide solution
2.5 wt. % in tert-butanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
5.42 psi ( 20 °C)
6.76 psi ( 55 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
concentración
2.5 wt. % in tert-butanol
densidad
1.0 g/mL at 20 °C
0.811 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clave InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Cis dihydroxylation of alkenes to form cis-1,2-diols.
- Direct oxidation of 1,4-dienes to yield carboxylic acids using oxone as a co-oxidant.
Osmium tetroxide can also be used:
- In the stereoselective synthesis of (+)-norrisolide.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?