184519
Petroleum ether
ACS reagent
About This Item
35-60 °C
7.99 psi ( 20 °C)
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.5 (vs air)
presión de vapor
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
475 °F
lim. expl.
8 %
impurezas
acidity, passes test
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
35-60 °C
densidad
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?