Merck
Todas las fotos(7)
Key Documents
1.01775
Supelco
Éter o bencina de petróleo
for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO
Sinónimos:
Éter de petróleo (bencina)
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
vapor pressure
370 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.02% Aromatics (as benzene)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
36-83 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
iodine value
≤0.3
peroxide value
≤0.8
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Los disolventes de grado EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
  • Extractos de exocarpio de Ginkgo Biloba L.: utilizando bencina de petróleo para la extracción de disolventes, esta investigación explora el potencial antimicrobiano de los extractos de exocarpio de Ginkgo biloba L. contra Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, lo que indica su importante papel en las aplicaciones farmacéuticas (Wei et al., 2024).
  • Creación de mesoporos en el catalizador ZSM-5 para la producción de aromáticos: esta aplicación de bencina del petróleo en la síntesis de glicerol residual procedente del biodiésel demuestra un uso innovador en procesos catalíticos para mejorar la producción de aromáticos, beneficiosa tanto para la química ambiental como para la química industrial (Kumar et al., 2024).
  • Cromatografía a contracorriente de alta velocidad para isómeros bioactivos de neolignanos: demostrando el uso de bencina de petróleo en técnicas cromatográficas, este método contribuye de manera significativa al aislamiento de compuestos orgánicos complejos, cruciales para la investigación avanzada en química de los productos naturales (Xiao et al., 2024).
  • Ingestión de hidrocarburos y control de intoxicaciones: aunque indirectamente relacionado, en el estudio se utilizan datos sobre la ingestión de hidrocarburos para enfatizar la importancia de las evaluaciones de inocuidad e impacto medioambiental en el uso de productos del petróleo, como la bencina, en contextos de salud pública (Palmer et al., 2023).
Analysis Note
Acidez: ≤ 0,0003 meq/g
Color: ≤ 10 Hazen
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,642 - 0,655
Intervalo de ebullición (40-60°C): ≥ 90 % (v/v)
Aromáticos (como benceno ): ≤ 0,02 %
Compuestos de azufre (como S): ≤ 0,005 %
Cambio de color de la materia por H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
Número de yoduro: ≤ 0,3
Valor de peróxido (por Wheeler): ≤ 0,8
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,01 %
Al (Aluminio): ≤ 0,00005 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
ACS, ISO, React.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
<-5.8 °F
flash_point_c
< -21 °C