Documentos clave
STS0021
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-20 solution
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
315 ppm (25°C)
viscosidad
49 cP(25 °C)
temperatura de transición
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 6 °C
solubilidad
chlorinated solvents: soluble (and polar organic colvents)
polar organic solvents: soluble
water: soluble
densidad
1.038 g/mL at 20 °C
HLB
16.3
categoría alternativa más sostenible
Categorías relacionadas
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Información legal
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)