Documentos clave
STS0003
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40 solution
greener alternative
70% aqueous solution
Sinónimos:
Secondary alcohol ethoxylate 41 EO
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
mol peso
1,960 g/mol by calculation
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentración
70% in water
CMC
1314 ppm (25°C)
temperatura de transición
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
solubilidad
water: freely soluble (some compositions may form gels)
densidad
1.072 g/mL at 30 °C
HLB
18
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
This product is a 70% aqueous solution of a secondary alcohol ethoxylate with 41 ethylene oxide (EO) units.
Características y beneficios
  • Emulsion stabilizer
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • Good handling properties
Información legal
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)