Documentos clave
STS0020
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-12
greener alternative
Non-ionic surfactant
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
grado
laboratory grade
Nivel de calidad
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
104 ppm (25°C)
viscosidad
85 cP(25 °C)
temperatura de transición
pour point 20 °C
cloud point 89 °C (1 wt% actives aqueous solution)
solubilidad
chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents)
water: soluble
densidad
1.026 g/mL at 20 °C
HLB
14.5
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Información legal
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)