86453
TERGITOL™ TMN 6
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C
Sinónimos:
Trimethylnonylpolyethylene glycol, TERGITOL™ TMN-6 (90% aqueous) surfactant, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
descripción
non-ionic
Formulario
liquid
mol peso
538 g/mol
impurezas
~10% water
CMC
800 ppm
valor de HLB
~11.7
temperatura de transición
cloud point 36 °C
densidad
1.01 g/mL at 20 °C
HLB
13.1
cadena SMILES
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
Clave InChI
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- in the slurry after ball milling to improve its wetting behavior to prepare alumina sheets
- in the cloud point extraction process to extract organic compounds like natural estrogens E1 and E2 from urine samples
- as an emulsifier in the optimization of the ultrasound-assisted surfactant-enhanced emulsification microextraction (UASEME) procedure to promote the extraction of benzimidazole anthelmintics
- in the preparation of blood mimicking fluid (BMF) mixture
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- Superior wetting agent
- Serve as a penetrant & dispersant
- Narrow gel range
- Acts as silicone emulsifier
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?