Documentos clave
PHR3869
Supelco
Benzalkonium chloride (C14)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride, Dibactol, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H42ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
368.04
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
benzalkonium chloride
envase
pkg of 100MG
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)