PHR3795
Benzalkonium Chloride solution
4%, certified reference material, pharmaceutical secondary, standard
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Benzalkonium Chloride (4% aqueous solution), certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to EP Y0001060
traceable to USP 1050993
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 5.2 mL
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)