PHR3496
Bromodichloromethane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Bromodichloromethane, Dichlorobromomethane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)