442551
Dibromoacetic acid
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
mp
32-38 °C (lit.)
densidad
2.382 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clave InChI
SIEILFNCEFEENQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?