139181
Bromodichloromethane
≥97%
Sinónimos:
Dichlorobromomethane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97%
Formulario
liquid
contiene
potassium carbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
87 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
solubilidad
water: insoluble
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
ClC(Cl)Br
InChI
1S/CHBrCl2/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
FMWLUWPQPKEARP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?