PHR2475
Methyl benzoate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Methyl benzoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.68 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
familia API
guaiacol
Formulario
liquid
envase
pkg of 100 mg
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
densidad
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)