Merck
PHR1019
Supelco
Alcohol bencílico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein/REAXYS Number:
878307
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000167
traceable to USP 1061901
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
API family
benzalkonium chloride
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
817 °F
shelf life
~3 yr
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Los patrones farmacéuticos secundarios para aplicación en el control de calidad proporcionan a los laboratorios y fabricantes farmacéuticos una alternativa cómoda y rentable a la preparación interna de patrones de trabajo.
El alcohol bencílico se utiliza como conservante en las preparaciones farmacéuticas a concentraciones de hasta el 2 % y como solubilizador a concentraciones del 5 %. Es eficaz contra los microorganismos grampositivos.
Application
El alcohol bencílico puede utilizarse como un patrón de referencia farmacéutico para la determinación del analito en las formulaciones farmacéuticas mediante cromatografía y espectrofotometría.
Estos patrones secundarios están calificados como materiales de referencia certificados. Son adecuado para utilizar en diversas aplicaciones analíticas, entre otras, pruebas de liberación farmacológica, desarrollo de métodos farmacéuticos para análisis cualitativos y cuantitativos, pruebas de control de calidad de alimentos sólidos y líquidos y otros requisitos de calibración.
Analysis Note
Estos patrones secundarias ofrecen trazabilidad múltiple a los patrones primarios de USP, EP (PhEur) y BP, donde están disponibles.
Other Notes
Este material de referencia certificado (CRM) se produce y certifica de acuerdo con la ISO 17034 y la ISO/IEC 17025. Toda la información relativa al uso de estos CRM puede encontrarse en el certificado de análisis.
Footnote
Si desea ver un ejemplo de un certificado de análisis para este material, introduzca LRAC1678 en la ranura siguiente. Este es sólo un certificado de ejemplo y puede que no sea el lote que reciba.
Recommended products
Encuentre un Material de Referencia digital para este producto en nuestra plataforma virtual ChemisTwin® para NMR. Puede utilizar este equivalente digital en ChemisTwin® para la confirmación de la identidad de su muestra y la cuantificación de compuestos (con patrón digital externo). Puede verse un espectro de RMN de esta sustancia y puede realizarse una comparación telemática con su muestra con unos pocos clics de ratón. Más información aquí y comience su prueba gratuita.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Full spectrum and selected spectrum based multivariate calibration methods for simultaneous determination of betamethasone dipropionate, clotrimazole and benzyl alcohol: Development, validation and application on commercial dosage form.
Darwish HW, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 169, 50-57 (2016)
Simultaneous determination of bifonazole and benzyl alcohol in pharmaceutical formulations by reverse-phase HPLC.
Cudina OA, et al.
Chromatographia, 61(7-8), 415-418 (2005)
Simultaneous spectrophotometric determination of piroxicam and benzyl alcohol in gel forms.
Goger NG, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 50(6), 1059-1059 (2005)
Simultaneous spectrophotometric determination of benzyl alcohol and diclofenac in pharmaceuticals using methods based on the first derivative of the optical density ratio.
Ghasemi J, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 39(12) (2005)
Béatrice Hechler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(1), 232-243 (2005-03-29)
Our aim was to determine whether the newly described P2X1 antagonist NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt] could selectively antagonize the platelet P2X1 receptor and how it affected platelet function. NF449 inhibited alpha,beta-methyleneadenosine 5'-triphosphate-induced shape change (IC50 = 83 +/- 13