PHR2313
Loratadine Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Ethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-Carbethoxy-4-piperidone, 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000605
familia API
loratadine
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
densidad
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
LUBGFMZTGFXIIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)