Y0000604
Loratadine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Ethyl 4-[(11RS)-8-chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
loratadine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC2(c3ncccc3CCc4c2ccc(c4)Cl)C1CCN(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C22H24ClFN2O2/c1-2-28-21(27)26-12-9-17(10-13-26)22(24)19-8-7-18(23)14-16(19)6-5-15-4-3-11-25-20(15)22/h3-4,7-8,11,14,17H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Clave InChI
OVPFJWGOZPZTKG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)