BP874
Loratadine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Loratidine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
loratadine
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
Clave InChI
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)