P4099910
Pyridostigmine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Pyridinyl N,N-dimethylcarbamate, Pyridin-3-yl dimethylcarbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pyridostigmine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C)(C)C(=O)Oc1cnccc1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)8(11)12-7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VZELUFSMNDBCBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)