680079
3-Hydroxyazetidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7NO · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
109.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
85-90 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
Clave InChI
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)