MTOX1000CC
Caco-2 Engineered Control Cells
Human male colorectal tissue, adenocarcinoma
Sinónimos:
Caco-2 cell line
About This Item
Productos recomendados
product name
Caco-2 Engineered Control Cells, one vial of frozen cells
biological source
human male colorectal tissue (Source Disease: adenocarcinoma)
form
liquid
storage temp.
−196°C
General description
Application
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays
Features and Benefits
Quality
Legal Information
Disclaimer
Related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
We presents an article on The Role of Intestinal Efflux Transporters In Drug Absorption.
Contenido relacionado
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.