MTOX1006P24
BCRP/MRP2 Double Knockout Caco-2 Cells
human cervix, Epithelial
Sinónimos:
BCRP/MRP2 Double Knockout C2BBe1 Cells
About This Item
Productos recomendados
product name
BCRP/MRP2 Double Knockout Caco-2 Cells, one assay ready, 24 well plate
biological source
human colon
form
solid
morphology
Epthelial
technique(s)
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
application(s)
ADME/TOX
General description
The three week production lead time begins on the Monday following a purchase, in the third week the plates are shipped on Tuesday for receipt on Wednesday or Thursday. As a biologic product that′s shipped at room temperature the cells must be processed immediately upon receipt.
Application
Transporter Function in Caco-2 Cells with Targeted P-Glycoprotein, MRP2 and BCRP Gene Knockout Using Zinc Finger Nucleases
Comparison of Function and Relative Transporter Protein Concentrations in Caco-2 Cells with Single and Double Knockouts of the ABCB1, ABCG2, and ABCC2 Genes
Caco-2 Transporter Knockout Cell Based Assays
Features and Benefits
- Functional knockout of the BCRP and MRP2 genes eliminates the reliance on chemical inhibitors to determine if a compound is a BCRP or MRP2 substrate
- The 24 well Transwell format enables the BCRP and MRP2 knockout cells to be included in standard drug transporter protocols
- Human assay with no interference from animal inhibitors
- Overcome the limitations of RNAi and knockdown cell lines that arise from remaining transporter functionality
Related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artículos
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.
Utilize these Caco-2 cell based assay tools for screening small molecule drug compounds prior to clinical studies and submission to regulatory agencies.
Contenido relacionado
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.