D0740000
Dextromethorphan hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dextromethorphan hydrobromide monohydrate, (9S,13S,14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dextromethorphan
manufacturer/tradename
EDQM
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Br[H].[H]O[H].[H][C@]12CCCC[C@]13CCN(C)[C@H]2Cc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C18H25NO.BrH.H2O/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-15(18)17(19)11-13-6-7-14(20-2)12-16(13)18;;/h6-7,12,15,17H,3-5,8-11H2,1-2H3;1H;1H2/t15-,17+,18+;;/m1../s1
InChI key
STTADZBLEUMJRG-IKNOHUQMSA-N
Gene Information
human ... GRIN2A(2903) , SIGMAR1(10280)
General description
Application
Packaging
Other Notes
Related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.