Merck
900666
Sigma-Aldrich
Bruker standard solvent
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
Sinónimos:
Trifluoroacetic acid solution, TFA in H2O/ACN, TFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
5446934
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
bp:
72.4 °C (lit.)
densidad de vapor
3.9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
97.5 mmHg
Formulario
liquid
contiene
2.5% trifluoroacetic acid
47.5% H2O
50% acetonitrile
técnicas
MALDI-MS: suitable
bp
72.4 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
densidad
0.921 at 25 °C
trazas de catión
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Trifluoroacetic acid (TFA) is a nonaqueous solvent. At room temperature, TFA has the ability to liquify native and regenerated celluloses.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Trifluoroacetic acid (TFA) is mainly preferred as an internal chemical shift referencing agent in 19F NMR.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The use of biobased nanofibres in composites
Biofiber Reinforcements in Composite Materials, 571-647 (2015)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Test, 566, 59-87 (2016)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Methods in Enzymology, 566, 59-87 (2016)