74564
Ácido trifluoroacético
analytical standard
Sinónimos:
TFA
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.9 (vs air)
presión de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.05% water
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
densidad
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Trifluoroacetic acid may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water matrices using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?