PFS20
SpheriCal™ Neat
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
SpheriCal™
Formulario
solid
caducidad
expiry date on the label
mol peso
Mr 500-1600 Da (Na+-adduct)
técnicas
MALDI-MS: suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.