Merck
80038
Supelco
Melamine-(triamine-15N3)
analytical standard
Sinónimos:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-15N3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H615N3N3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[15NH2]c1nc([15NH2])nc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1
Clave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-VMGGCIAMSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análisis
15N enrichment
minimum 80 atom% 15N (triamine)
minimum 20 atom% 15N (triazine)
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Urinary tract
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3