687820
Cyanuric acid-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triol-13C3, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine-13C3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>360 °C
mass shift
M+3
SMILES string
O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-VMIGTVKRSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)