78610
Phenylglyoxylic acid
purum, ≥98.0% (T)
Sinónimos:
α-Oxophenylacetic acid, Benzoylformic acid
About This Item
Productos recomendados
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
crystals
bp
84 °C/0.1 mmHg
mp
62-65 °C (lit.)
63-67 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?