Merck
15222
Supelco
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0%
Sinónimos:
BSTFA
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
257.40
Beilstein:
2050024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for GC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
Clave InChI
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Descripción general
La N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA) es un excelente reactivo de sililación. En el caso de algunos compuestos nitrogenados primarios o secundarios con estéricamente impedidos, la N,O-bis(trimetilsilil)acetamida y la BSTFA obtienen mejores resultados que las condiciones de sililación normales. La BSTFA encuentra aplicación en la derivatización de las aminas. Es adecuada para la sililación de ácidos carboxílicos, fenoles, ureas, amidas y alcoholes.
Aplicación
Obtenga más información en la Información del producto
Para la sililación de la hormona esteroidea 17a-etinilestradiol (EE2) mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) pueden utilizarse BSTFA + TMCS al 1 % (trimetilsililo) en los disolventes acetato de etilo, acetonitrilo y diclorometano. También puede utilizarse para la sililación de los 2-monoglicéridos endógenos, presentes en el intestino canino que se une a los receptores cannabinoides.
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
R Mechoulam et al.
Biochemical pharmacology, 50(1), 83-90 (1995-06-29)
In this study, we report the isolation from canine intestines of 2-arachidonyl glycerol (2-Ara-Gl). Its structure was determined by mass spectrometry and by direct comparison with a synthetic sample. 2-Ara-Gl bound to membranes from cells transiently transfected with expression plasmids
Modern Methods of Pharmaceutical Analysis.
Schirmer RE.
Science, 2, 215-216 (1990)
Greene's Protective Groups in Organic Synthesis.
Science (2014)
Bo Wang et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(5) (2020-05-24)
A method based on accelerated solvent extraction (ASE) coupled with gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) was developed for the quantitative analysis of spectinomycin and lincomycin in poultry egg (whole egg, albumen and yolk) samples. In this work, the samples
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
Artículos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs